Imprimer
Methyl-2,4-difluoro-5-nitrobenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2,4-difluoro-5-nitrobenzoate
PC51224-100G PC51224-25G
APOSPC51224-100GEA 300 EUR
APOSPC51224-100G APOSPC51224-25G
Methyl-2,4-difluoro-5-nitrobenzoate 98%
Methyl-2,4-difluoro-5-nitrobenzoate
Formule: C₈H₅F₂NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779369
Numéro CAS: 125568-71-0