Imprimer
3'-(Pentafluorothio)acetophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC51188-1G PC51188-5G
APOSPC51188-1GEA 0 EUR
APOSPC51188-1G APOSPC51188-5G
3'-(Pentafluorothio)acetophenone 97%
3'-(Pentafluorothio)acetophenone
Formule: C₈H₇F₅OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652407
Numéro CAS: 159896-31-8