Imprimer
Heptafluorobutyrate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate, Methyl perfluorobutyrate
PC5110-50G PC5110-5G
APOSPC5110-50GEA 154 EUR
APOSPC5110-50G APOSPC5110-5G
Heptafluorobutyrate de méthyle 98%
Heptafluorobutyrate de méthyle
Formule: C₅H₃F₇O₂
MW: 228.07 g/mol
Point d'ébullition: 80…81 °C
Point de fusion: –86 °C
Densité: 1.472 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000433
Numéro CAS: 356-24-1
EINECS: 206-600-0