Imprimer
(2-Chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-3-fluoro-4-(hydroxymethyl)pyridine
PC51084-1G PC51084-5G
APOSPC51084-1GEA 72.5 EUR
APOSPC51084-1G APOSPC51084-5G
(2-Chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
(2-Chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanol
Formule: C₆H₅ClFNO
MW: 161.56 g/mol
Point de fusion: 94…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11045047
Numéro CAS: 946127-54-4