Imprimer
(2-Fluoro-6-nitrophenyl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-6-nitrobenzyl alcohol
PC51079-1G PC51079-5G
APOSPC51079-1GEA 325 EUR
APOSPC51079-1G APOSPC51079-5G
(2-Fluoro-6-nitrophenyl)methanol
(2-Fluoro-6-nitrophenyl)methanol
Formule: C₇H₆FNO₃
Point de fusion: 52…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110169
Numéro CAS: 1643-60-3