Imprimer
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)quinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC51043-1G PC51043-5G
APOSPC51043-1GEA 185 EUR
APOSPC51043-1G APOSPC51043-5G
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₇ClF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 867167-05-3