Imprimer
6-Bromo-5-fluoro-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC51011-1G PC51011-250MG PC51011-500MG PC51011-5G PC51011-10G
APOSPC51011-1GEA 125 EUR
APOSPC51011-1G APOSPC51011-250MG APOSPC51011-500MG APOSPC51011-5G APOSPC51011-10G
6-Bromo-5-fluoro-1H-indazole
6-Bromo-5-fluoro-1H-indazole
Formule: C₇H₄BrFN₂
MW: 215.03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18089816
Numéro CAS: 1286734-85-7