Imprimer
6-[(4-Trifluoromethyl)phenyl]pyridine-2-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510094-1G PC510094-5G
APOSPC510094-1GEA 499 EUR
APOSPC510094-1G APOSPC510094-5G
6-[(4-Trifluoromethyl)phenyl]pyridine-2-carbaldehyde
6-[(4-Trifluoromethyl)phenyl]pyridine-2-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₈F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410028
Numéro CAS: 638214-10-5