Imprimer
6-(2-Fluorophenyl)nicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510066-1G PC510066-5G
APOSPC510066-1GEA 429 EUR
APOSPC510066-1G APOSPC510066-5G
6-(2-Fluorophenyl)nicotinic acid
6-(2-Fluorophenyl)nicotinic acid
Formule: C₁₂H₈FNO₂
MW: 217.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410386
Numéro CAS: 505082-91-7