Imprimer
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5097-100G PC5097-25G PC5097-250G
APOSPC5097-100GEA 106 EUR
APOSPC5097-100G APOSPC5097-25G APOSPC5097-250G
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate 97%
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate
Formule: C₃H₃F₃O₄S
MW: 192.11 g/mol
Point d'ébullition: 117…118 °C
Densité: 1.509 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144316
Numéro CAS: 680-15-9
ONU: 2920
ADR: 8+3 II