Imprimer
Difluoroacétate de méthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5075-5G PC5075-250G PC5075-50G
APOSPC5075-5GEA 0 EUR
APOSPC5075-5G APOSPC5075-250G APOSPC5075-50G
Difluoroacétate de méthyle 97%
Difluoroacétate de méthyle
Formule: C₃H₄F₂O₂
Point d'ébullition: 85…87 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 24 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039276
Numéro CAS: 433-53-4
EINECS: 207-089-7
ONU: 2924
ADR: 3+8,III