Chlorodifluoroacétate de méthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
PC5070-100G
PC5070-25G
PC5070-5G
APOSPC5070-100GEA
143
EUR
APOSPC5070-100G
APOSPC5070-25G
APOSPC5070-5G
Chlorodifluoroacétate de méthyle 97%
Chlorodifluoroacétate de méthyle
Useful trifluoromethylating agent. Trifluoromethylation ofaryl and vinyl halides: Tetrahedron Letts.,32, 7689 (1991). Nitroaryl chlorides can also be trifluoromethylated.
Formule:
C₃H₃ClF₂O₂ MW: 144.51 g/mol Point d'ébullition: 79…81 °C Densité: 1.37 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 19 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000775 Numéro CAS: 1514-87-0 EINECS: 216-154-9 ONU: 2924 ADR: 3+8 II |