α,α,α-Trifluoro-p-xylène 96+%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC5067C-25G
PC5067C-5G
PC5067C-100G
APOSPC5067C-25GEA
0
EUR
APOSPC5067C-25G
APOSPC5067C-5G
APOSPC5067C-100G
α,α,α-Trifluoro-p-xylène 96+%
α,α,α-Trifluoro-p-xylène
Formule:
C₈H₇F₃ Point d'ébullition: 129 °C Densité: 1,144 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 27 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075476 Numéro CAS: 6140-17-6 EINECS: 228-124-2 ONU: 1993 ADR: 3,III |