Imprimer
2-(Methylamino)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5065-1G PC5065-500MG PC5065-5G
APOSPC5065-1GEA 72.5 EUR
APOSPC5065-1G APOSPC5065-500MG APOSPC5065-5G
2-(Methylamino)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole 97%
2-(Methylamino)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₄H₄F₃N₃S
Point de fusion: 115…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042321
Numéro CAS: 25366-22-7