Imprimer
N-Methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Methylamino)-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC5064R-1G PC5064R-250MG
APOSPC5064R-1GEA 395 EUR
APOSPC5064R-1G APOSPC5064R-250MG
N-Methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
N-Methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formule: C₇H₆F₃N₃O₂
MW: 221.14 g/mol
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068118
Numéro CAS: 175277-21-1