Imprimer
Methyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate
PC5064K-1G PC5064K-250MG PC5064K-5G
APOSPC5064K-1GEA 72.5 EUR
APOSPC5064K-1G APOSPC5064K-250MG APOSPC5064K-5G
Methyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₀FNO₂S
MW: 251.28 g/mol
Point de fusion: 153…155 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00068133
Numéro CAS: 175137-08-3