Imprimer
Acide (S)-(-)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, (2S)-(-)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid
PC5063E-100MG PC5063E-1G PC5063E-5G
APOSPC5063E-100MGEA 36.4 EUR
APOSPC5063E-100MG APOSPC5063E-1G APOSPC5063E-5G
Acide (S)-(-)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique 99%
Acide (S)-(-)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique
Formule: C₁₀H₉F₃O₃
Point d'ébullition: 95…97 °C/0.05mmHg
Point de fusion: 46…49 °C
Densité: 1.303 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064200
Numéro CAS: 17257-71-5
EINECS: 241-292-1