Imprimer
Acide (R)-(+)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2R)-(+)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid
PC5063C-1G PC5063C-5G
APOSPC5063C-1GEA 91.5 EUR
APOSPC5063C-1G APOSPC5063C-5G
Acide (R)-(+)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique 99%
Acide (R)-(+)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique
For determination of optical purities of alcohols or amines.
Formule: C₁₀H₉F₃O₃
Point d'ébullition: 111 °C/1mmHg
Point de fusion: 43…45 °C
Densité: 1.344 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004184
Numéro CAS: 20445-31-2
EINECS: 243-829-5