Imprimer
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5058-1G PC5058-25G PC5058-5G
APOSPC5058-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5058-1G APOSPC5058-25G APOSPC5058-5G
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
Point de fusion: 64…76 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06656276
Numéro CAS: 1072952-25-0