Imprimer
4-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5053-1G PC5053-5G PC5053-250MG
APOSPC5053-1GEA 0 EUR
APOSPC5053-1G APOSPC5053-5G APOSPC5053-250MG
4-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
Point de fusion: 189…191 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08056358
Numéro CAS: 854778-31-7