Imprimer
Manganèse (III) fluorure 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5040-10G PC5040-50G
APOSPC5040-10GEA 122 EUR
APOSPC5040-10G APOSPC5040-50G
Manganèse (III) fluorure 99%
Manganèse (III) fluorure
Formule: F₃Mn
MW: 111.93 g/mol
Densité: 3.54 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016223
Numéro CAS: 7783-53-1
EINECS: 232-006-6
ONU: 3087
ADR: 5.1+6.1 II
Merck Index: 12,05784