Imprimer
Di-tert-butylsilyl-bis(trifluoromethanesulphonate)
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5037-25G PC5037-5G PC5037-1G
APOSPC5037-25GEA 335 EUR
APOSPC5037-25G APOSPC5037-5G APOSPC5037-1G
Di-tert-butylsilyl-bis(trifluoromethanesulphonate)
Di-tert-butylsilyl-bis(trifluoromethanesulphonate)
Formule: C₁₀H₁₈F₆O₆S₂Si
Point d'ébullition: 263 °C
Densité: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 85272-31-7
ONU: 3265
ADR: 8,II