Imprimer
Isocyanate de 4-bromo-2-fluorophényle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC503015-1G PC503015-25G PC503015-5G
APOSPC503015-1GEA 56.7 EUR
APOSPC503015-1G APOSPC503015-25G APOSPC503015-5G
Isocyanate de 4-bromo-2-fluorophényle
Isocyanate de 4-bromo-2-fluorophényle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₇H₃BrFNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 88112-75-8
ONU: 2206
ADR: 6.1,III