Imprimer
Methyl-2-fluoro-6-nitrobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502597-1G PC502597-250MG
APOSPC502597-1GEA 81.2 EUR
APOSPC502597-1G APOSPC502597-250MG
Methyl-2-fluoro-6-nitrobenzoate
Methyl-2-fluoro-6-nitrobenzoate
Formule: C₈H₆FNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09880026
Numéro CAS: 212189-78-1