Imprimer
2-Bromo-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502422-10G PC502422-1G PC502422-5G
APOSPC502422-10GEA 787 EUR
APOSPC502422-10G APOSPC502422-1G APOSPC502422-5G
2-Bromo-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
2-Bromo-3-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄BrF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18257230
Numéro CAS: 1211515-00-2