Imprimer
3-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502292-10G PC502292-1G PC502292-5G
APOSPC502292-10GEA 561 EUR
APOSPC502292-10G APOSPC502292-1G APOSPC502292-5G
3-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine 95%
3-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine
Formule: C₆H₄F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22199298
Numéro CAS: 1374659-42-3