Imprimer
2-Fluoro-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride
PC50207-1G PC50207-25G PC50207-5G
APOSPC50207-1GEA 87.3 EUR
APOSPC50207-1G APOSPC50207-25G APOSPC50207-5G
2-Fluoro-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
2-Fluoro-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₇H₃F₄NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782060
Numéro CAS: 69411-67-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III