Imprimer
2-Fluoro-3-nitrobenzylalcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Fluoro-3-nitrophenyl)methanol
PC501174-1G PC501174-250MG PC501174-5G
APOSPC501174-1GEA 42.2 EUR
APOSPC501174-1G APOSPC501174-250MG APOSPC501174-5G
2-Fluoro-3-nitrobenzylalcohol
2-Fluoro-3-nitrobenzylalcohol
Formule: C₇H₆FNO₃
MW: 171.1300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835208
Numéro CAS: 946126-95-0