Imprimer
2'-Fluoro-3'-nitroacetophenone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Fluoro-3-nitrophenyl)ethanone
PC501170-1G PC501170-5G PC501170-10G PC501170-25G
APOSPC501170-1GEA 89.9 EUR
APOSPC501170-1G APOSPC501170-5G APOSPC501170-10G APOSPC501170-25G
2'-Fluoro-3'-nitroacetophenone 95%
2'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Formule: C₈H₆FNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13194361
Numéro CAS: 873697-78-0