Imprimer
1-Bromo-3-(2,2-difluoroethoxy)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500915-1G PC500915-250MG PC500915-100MG
APOSPC500915-1GEA 0 EUR
APOSPC500915-1G APOSPC500915-250MG APOSPC500915-100MG
1-Bromo-3-(2,2-difluoroethoxy)benzene
1-Bromo-3-(2,2-difluoroethoxy)benzene
Formule: C₈H₇BrF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036117
Numéro CAS: 958454-25-6