Imprimer
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC500550-1G PC500550-5G PC500550-25G
APOSPC500550-1GEA 78.3 EUR
APOSPC500550-1G APOSPC500550-5G APOSPC500550-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅F₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832246
Numéro CAS: 113421-98-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III