Imprimer
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC500523-10G PC500523-1G PC500523-5G
APOSPC500523-10GEA 412 EUR
APOSPC500523-10G APOSPC500523-1G APOSPC500523-5G
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660260
Numéro CAS: 886501-44-6