Imprimer
(2-Fluoro-4-méthoxyphényl)acétonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC500442-1G PC500442-5G
APOSPC500442-1GEA 116 EUR
APOSPC500442-1G APOSPC500442-5G
(2-Fluoro-4-méthoxyphényl)acétonitrile 97%
(2-Fluoro-4-méthoxyphényl)acétonitrile
Formule: C₉H₈FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038467
Numéro CAS: 749934-29-0