Imprimer
4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC500419-1G PC500419-25G PC500419-5G
APOSPC500419-1GEA 21.9 EUR
APOSPC500419-1G APOSPC500419-25G APOSPC500419-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride 99%
4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂BrF₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631616
Numéro CAS: 156243-64-0