Imprimer
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
PC500392-1G PC500392-5G
APOSPC500392-1GEA 0 EUR
APOSPC500392-1G APOSPC500392-5G
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₇H₃BrF₃I
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21603817
Numéro CAS: 1256945-00-2