Imprimer
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500250-1G PC500250-250MG PC500250-5G
APOSPC500250-1GEA 0 EUR
APOSPC500250-1G APOSPC500250-250MG APOSPC500250-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
Formule: C₇H₅BrClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784265
Numéro CAS: 146447-18-9