Imprimer
3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC50020-1G PC50020-250MG PC50020-5G
APOSPC50020-1GEA 106 EUR
APOSPC50020-1G APOSPC50020-250MG APOSPC50020-5G
3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₄BrFN₂
MW: 215.200 g/mol
Point de fusion: 141…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827770
Numéro CAS: 1186405-11-7