Imprimer
4-Bromo-2-(trifluorométhoxy)phénol 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500169-10G PC500169-1G PC500169-5G
APOSPC500169-10GEA 481 EUR
APOSPC500169-10G APOSPC500169-1G APOSPC500169-5G
4-Bromo-2-(trifluorométhoxy)phénol 97+%
4-Bromo-2-(trifluorométhoxy)phénol
Formule: C₇H₄BrF₃O₂
Point de fusion: 51…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037798
Numéro CAS: 690264-39-2