Imprimer
3-bromo-2,6-difluoroaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500008-1G PC500008-250MG PC500008-5G
APOSPC500008-1GEA 24.8 EUR
APOSPC500008-1G APOSPC500008-250MG APOSPC500008-5G
3-bromo-2,6-difluoroaniline 95%
3-Bromo-2,6-difluoroaniline
Formule: C₆H₄BrF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22627833
Numéro CAS: 1262198-07-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III