Imprimer
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC499002-25G PC499002-5G
APOSPC499002-25GEA 0 EUR
APOSPC499002-25G APOSPC499002-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₄BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261190
Numéro CAS: 402-05-1
ONU: 3265
ADR: 8,III