3-Fluoro-5-méthylbenzaldéhyde, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Fluoro-5-tolualdehyde, 5-Fluoro-m-tolylaldehyde, 5-Fluoro-m-tolualdehyde
PC49722-1G
PC49722-25G
PC49722-5G
APOSPC49722-1GEA
21.9
EUR
APOSPC49722-1G
APOSPC49722-25G
APOSPC49722-5G
3-Fluoro-5-méthylbenzaldéhyde, grade Technique
3-Fluoro-5-méthylbenzaldéhyde
Formule:
C₈H₇FO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094315 Numéro CAS: 189628-39-5 |