Imprimer
4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2-fluorobenzeneacetonitrile
PC49721-100G PC49721-25G PC49721-5G
APOSPC49721-100GEA 191 EUR
APOSPC49721-100G APOSPC49721-25G APOSPC49721-5G
4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile 95%
4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01312758
Numéro CAS: 75279-53-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III