Imprimer
5-Bromo-2-chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49672-1G PC49672-5G
APOSPC49672-1GEA 261 EUR
APOSPC49672-1G APOSPC49672-5G
5-Bromo-2-chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 97%
5-Bromo-2-chloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrClF₂N
MW: 242.46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22199307
Numéro CAS: 1332392-76-3