Imprimer
Methyl-2-bromo-4,5-difluorobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4964-1G PC4964-25G PC4964-5G
APOSPC4964-1GEA 0 EUR
APOSPC4964-1G APOSPC4964-25G APOSPC4964-5G
Methyl-2-bromo-4,5-difluorobenzoate
Methyl-2-bromo-4,5-difluorobenzoate
Formule: C₈H₅BrF₂O₂
Point de fusion: 28…29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458104
Numéro CAS: 878207-28-4