Imprimer
1-Bromo-5-fluoro-2,4-dinitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2,4-dinitro-5-fluorobenzene
PC49630-1G PC49630-5G
APOSPC49630-1GEA 58.2 EUR
APOSPC49630-1G APOSPC49630-5G
1-Bromo-5-fluoro-2,4-dinitrobenzene
1-Bromo-5-fluoro-2,4-dinitrobenzene
Formule: C₆H₂BrFN₂O₄
Point de fusion: 93 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024181
Numéro CAS: 400-91-9