Imprimer
2-Fluoropropenoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4962-5G PC4962-1G
APOSPC4962-5GEA 0 EUR
APOSPC4962-5G APOSPC4962-1G
2-Fluoropropenoic acid 97%
2-Fluoropropenoic acid
Formule: C₃H₃FO₂
Point de fusion: 51…52 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03424474
Numéro CAS: 430-99-9
ONU: 3261
ADR: 8,III