Imprimer
2-(Difluoromethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49546-1G PC49546-250MG
APOSPC49546-1GEA 102 EUR
APOSPC49546-1G APOSPC49546-250MG
2-(Difluoromethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
2-(Difluoromethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
Formule: C₇H₃F₅
Point d'ébullition: 116…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698643
Numéro CAS: 1214338-85-8