Imprimer
Trifluoroacétate d'isopropyle 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Isopropyltrifluoroacetate, Trifluoroacetic isopropyl ester
PC4954-25G PC4954-100G PC4954-500G
APOSPC4954-25GEA 27.7 EUR
APOSPC4954-25G APOSPC4954-100G APOSPC4954-500G
Trifluoroacétate d'isopropyle 99%
Trifluoroacétate d'isopropyle
Formule: C₅H₇F₃O₂
MW: 156.1 g/mol
Point d'ébullition: 73 °C/749mmHg
Point de fusion: < –78 °C
Densité: 1.108 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013566
Numéro CAS: 400-38-4
EINECS: 206-922-1
ONU: 2924
ADR: 3+8 II