Imprimer
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromobenzal fluoride
PC49528-100G PC49528-25G
APOSPC49528-100GEA 1110 EUR
APOSPC49528-100G APOSPC49528-25G
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207.02 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C/53mmHg
Densité: 1.604 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657964
Numéro CAS: 51776-71-7