Imprimer
4-(Trifluoroacetyl)piperidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49504-1G PC49504-250MG
APOSPC49504-1GEA 0 EUR
APOSPC49504-1G APOSPC49504-250MG
4-(Trifluoroacetyl)piperidine hydrochloride
4-(Trifluoroacetyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₇H₁₁ClF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22041637
Numéro CAS: 1372103-92-8